Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropilideno-D-manitol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637970
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1707-77-3
Fórmula molecular C12H22O6
Peso molecular (g/mol) 262.3
Clave InChI ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Sinónimo 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, d-mannitol diacetonide, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-d-mannitol, d-mannitol 1,2:5,6-bis-acetonide, 1s,2s-1,2-bis 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1s,2s-1,2-bis r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, mannitol diacetonide, diacetone-d-mannitol, zlchem 213
PubChem CID 96011
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]etano-1,2-diol
SMILES CC1(OCC(O1)C(C(C2COC(O2)(C)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 114.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica +5° to +7° (20°C, 589nm) c=5, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol