Learn More
Ácido 1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10787564
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 88598-08-7
Fórmula molecular C3H2N2O3
Peso molecular (g/mol) 114.06
Número MDL MFCD00604386
Clave InChI JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
PubChem CID 1415524
Nombre IUPAC ácido 1,2,5-oxadiazol-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NON=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid