Learn More
1-(2-Aminoetil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499422
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11499422 1000 g 1000 g
11409432 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11499422
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10154.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
1-(2-Aminoethyl)piperazine is utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity and metal ligand effects on catalysis. It is used for epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. It is used in lube oil and fuel additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, wet strength resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(2-aminoetil)piperazina se utiliza en una variedad de reacciones para estudiar la inhibición de la corrosión, la actividad biológica y los efectos del ligando metálico en la catálisis. Se emplea en el curado de epoxi, en la activación de la superficie y como un aditivo del asfalto. También se usa en aceites lubricantes, aditivos para combustible, material para el procesamiento de minerales, resinas de poliamida, productos químicos de uretano y resinas de resistencia húmeda.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-31-8
Fórmula molecular C6H15N3
Peso molecular (g/mol) 129.21
Número MDL MFCD00005971
Clave InChI IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
PubChem CID 8795
Nombre IUPAC 2-piperacin-1-iletanamina
SMILES NCCN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1- (2-Aminoethyl)piperazine
Punto de fusión -19°C
Densidad 0.983
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 1000 g
Número UN UN2815
Beilstein 104363
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.21
Porcentaje de pureza 98%