Learn More
1-(2-Aminoetil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-(2-Aminoethyl)piperidine is used in modification of vinylbenzyl chloride/divinylbenzene gel copolymer bead and in the synthesis of linkage isomers trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidine]dinitronickel and trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidine]dinitritonickel. It is also used as a reactant for synthesis of: analogs of anticancer agents, inhibitor of botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum malaria, and Ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonists, small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells, potent and selective 5-HT6 antagonists and N-mustards as anticancer agents. 1-(2-Aminoethyl)piperidine on [1+1] condensation reaction with 3-methoxy salicylaldehyde yields tridentate Schiff base ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-(2-aminoetil)piperidina se utiliza en la modificación de la microesfera de copolímero de gel de cloruro de vinilbencílico/divinilbenceno y en la síntesis de isómeros de enlace trans-bis[1-(2-aminoetil)piperidina]dinitroníquel y trans-bis[1-(2-aminoetil)-piperidina]dinitritoníquel. También se utiliza como reactante en la síntesis de análogos de agentes anticancerosos, inhibidor de la cadena ligera de la neurotoxina botulínica serotipo A, malaria por P. falciparum, y virus del Ébola, antagonista de los receptores de cannabinoide CB1, molécula pequeña que restaura la expresión de la E-cadherina y reduce la invasión de células del carcinoma colorrectal, antagonista potente y selectivo del receptor 5-HT6 y en mostaza nitrogenada como agente anticancerígeno. La 1-(2-aminoetil)piperidina en reacción de condensación [1+1] con 3-metoxi salicilaldehído produce ligando tridentato de base de Schiff.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Es sensible al aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Aminoethyl)piperidine |
| Densidad | 0.903 |
| Punto de ebullición | 185°C to 186°C |
| Temperatura de inflamación | 57°C (134°F) |
| Índice de refracción | 1.474 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2733 |
| Beilstein | 103469 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Partly miscible in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.