Learn More
1-(2-Aminofenil)pirrol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347036
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1-(2-Aminophenyl)pyrrole is used in the synthesis of 4-substituted pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives. It participates in Pt(IV)-catalyzed hydroamination triggered cyclization reaction to yield fused pyrrolo [1,2-a] quinoxalines. It is also used as primary and secondary intermediates. They act as antileishmanial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(2-aminofenil)pirrol se utiliza en la síntesis de 4-derivados sucedáneos del pirrolo[1,2-a]quinoxalina. Participa en la reacción de ciclización activada por hidroaminación catalizada de Pt(IV) para producir pirrolo[1,2-a]quinoxalinas fusionadas. También se utiliza como producto intermedio primario y secundario. Actúan como agentes antileishmaniales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes, los ácidos, los cloruros ácidos, los anhídridos ácidos y los cloroformatos. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6025-60-1
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Número MDL MFCD00005344
Clave InChI GDMZHPUPLWQIBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl aniline, n-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl amine, 1-2-aminophenyl-1h-pyrrole, 2-1-pyrrolyl aniline, benzenamine, 2-1h-pyrrol-1-yl, 2-pyrrolylphenylamine, 2-pyrrol-1-yl aniline, acmc-20apd3
PubChem CID 80123
Nombre IUPAC 2-pirrol-1-ylanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Punto de fusión 93°C to 94°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1307631
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza ≥98%