Learn More
1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-bis(2-cloroetoxi)etano se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El 1,2-bis(2-cloroetoxi)etano se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane |
Punto de fusión | -32°C |
Densidad | 1.197 |
Punto de ebullición | 235°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.461 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 506177 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |