Learn More
1-(2-bromoetoxi)-3-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10651885
1-(2-bromoetoxi)-3-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10651885
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10651885
Marca: Thermo Scientific Acros 385260250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 13831-59-9
Fórmula molecular C8H8BrNO3
Peso molecular (g/mol) 246.06
Número MDL MFCD07783648
Clave InChI QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 269626
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39°C
Color Marrón o verde amarillento
Punto de ebullición 140°C to 145°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4OCH2CH2Br
Índice de refracción 1.5830 to 1.585
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-(2-bromoetoxi)-3-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific™ >