Learn More
1,2-Diaminoetano, anhidro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
2,5 , frasco de cristal con recubrimiento de plástico
Especificaciones
CAS | 107-15-3 |
Punto de fusión | 11°C |
Color | Incoloros |
pH | 12.2 |
Punto de ebullición | 117°C |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Fórmula molecular | C2H8N2 |
Número MDL | 8204 |
Cantidad | 2.5 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |