Learn More
1,2-Dibromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 10489232
Marca: Thermo Scientific Acros 348930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-53-9
Fórmula molecular C6H4Br2
Peso molecular (g/mol) 235.91
Número MDL MFCD00000057
Clave InChI WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
Nombre IUPAC 1,2-dibromobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4.0°C to 6.0°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.9560g/mL
Punto de ebullición 224.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4Br2
Índice de refracción 1.6100 to 1.6120
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 210
Gravedad específica 1.956
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,acetone,ether,benzene,ca,rbon tetrachloride,n-heptane
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.91
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.