Learn More
1,2-Dibromobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484247
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-98-2
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.92
Número MDL MFCD00000157
Clave InChI CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide
PubChem CID 10792
Nombre IUPAC 1,2-Dibromobutano
SMILES CCC(Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromobutane
Punto de fusión -65°C
Densidad 1.789
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5141
Cantidad 1000 g
Beilstein 1731380
Índice Merck 14,1566
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.93
Porcentaje de pureza 98%