Learn More
1,2-Dibromobutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494247
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11494247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20356.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-98-2 | C4H8Br2 | 215.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-98-2
Fórmula molecular C4H8Br2
Peso molecular (g/mol) 215.92
Número MDL MFCD00000157
Clave InChI CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo butane, 1,2-dibromo, .alpha.-butylene dibromide, alpha-butylene dibromide, 1,2-dibomobutane, 1,2 dibromobutane, butane,2-dibromo, 1,2-dibromo-butane, alpha-butylene bromide, 1,2-butylene bromide, .alpha.-butylene bromide
PubChem CID 10792
Nombre IUPAC 1,2-Dibromobutano
SMILES CCC(Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromobutane
Punto de fusión -65°C
Densidad 1.789
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5141
Cantidad 50 g
Beilstein 1731380
Índice Merck 14,1566
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.93
Porcentaje de pureza 98%