Learn More
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020717
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Código de producto. 15493057
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12766.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.862 g/mol
1,2-dibromoethane is widely used as a bromine source in organic synthesis. It is utilized as a fumigant for treatment of logs for termites and beetles, for control of moths in beehives. It finds the application to make vinyl bromide, a precursor to some fire retardants. It is used as an intermediate in the preparation of dyes and pharmaceuticals. It is also used as a lead scavenger in antiknock mixtures added to gasolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dibromoetano se utiliza ampliamente como fuente de bromo en la síntesis orgánica. Se utiliza como fumigante para el tratamiento de troncos para termitas y escarabajos, para el control de polillas en colmenas. Se aplica para crear el bromuro de vinilo, un precursor de algunos pirorretardantes. Se utiliza como intermediario en la preparación de colorantes y productos farmacéuticos. También se utiliza como eliminador de plomo en mezclas antidetonantes añadidas a las gasolinas.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona, benceno, éter dietílico y acetato de etilo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. Hoja de datos de seguridad del material disponible en línea en www.alfa.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-93-4
Fórmula molecular C2H4Br2
Peso molecular (g/mol) 187.862
Número MDL MFCD00000233
Clave InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nombre IUPAC 1,2-dibromoetano
SMILES C(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromoethane
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 2.179
Punto de ebullición 132°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal BrCH2CH2Br
Índice de refracción 1.5385
Cantidad 250 g
Número UN UN1605
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3796
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone,benzene,diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.87
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dibromoethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene dibromide