Learn More
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15199153
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15199153
10 L, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 15199153
Marca: Thermo Scientific Acros 112790100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-93-4
Fórmula molecular C2H4Br2
Peso molecular (g/mol) 187.86
Clave InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nombre IUPAC 1,2-dibromoetano
SMILES C(CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromoethane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9.0°C to 10.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 2.1730g/mL
Punto de ebullición 131.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación >104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal BrCH2CH2Br
Índice de refracción 1.5375 to 1.5395
Cantidad 10 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Índice Merck 15,385
Gravedad específica 2.173
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.86
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,2-Dibromoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >