Learn More
1,2-diclorobenceno d4, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichlorobenzene-d4 |
Forma física | Líquido |
Nombre de nota | Isotopic |
Densidad | 1.34 g/mL |
Temperatura de inflamación | 65 °C (150 °F) |
Índice de refracción | 1,5509 |
Cantidad | 5 g |
Punto de fusión | de -17 °C |
Punto de ebullición | de 181 °C |
Número UN | UN1591 |