Learn More
1,2-Dicloroetano, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichloroethane |
Punto de fusión | -35,0 °C |
Densidad | 1.2500g/mL |
Punto de ebullición | 81.0°C to 85.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 13°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4440 to 1.4460 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (GC) |
Gravedad específica | 1.25 |
Mehr anzeigen |