Learn More
1,2-Etanoditiol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353416
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11353416
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12865.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
1,2-Ethanedithiol is used as a reagent in organic synthesis to convert carbonyl compounds to thioacetals (1,3-dithiolanes). It replaces the toxic reagent arsenic tirchloride, which is involved in the synthesis of membrane-permeant fluorogenic biarsenicals from precursor dyes fluorescein and resorufin. It acts bidendate ligand to form complexes with metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-etanoditiol se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica para convertir compuestos de carbonilo en tioacetales (1,3-ditiolanos). Sustituye al reactivo tóxico de tricloruro de arsénico, que interviene en la síntesis de biarsenicales fluorogénicos permeables en membrana a partir de colorantes precursores de fluoresceína y resorufina. Actúa como ligando bidentado para formar complejos con iones metálicos.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, éter y benceno. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con metales alcalinos. Evitar la inhalación de su vapor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-63-6
Fórmula molecular C2H6S2
Peso molecular (g/mol) 94.19
Número MDL MFCD00004892
Clave InChI VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptan
PubChem CID 10902
Nombre IUPAC Etano-1,2-ditiol
SMILES C(CS)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Ethanedithiol
Punto de fusión -41°C
Densidad 1.123
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Stench
Fórmula lineal HSCH2CH2SH
Índice de refracción 1.558
Cantidad 25 g
Número UN UN3071
Beilstein 505946
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3725
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,ether and benzene. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Ethanedithiol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Ethanedithiol
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.