Learn More
1-(2-Hidroxietil)piperacina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
11488780 10 g 10 g
11483437 100 g 100 g
11493437 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11488780
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17215.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130.191 g/mol
1-Piperazineethanol is a hydroxyalkyl substituted pieprazine used in the preparation of pharmaceutical compounds. It is also used as an Intermediate in the manufacture of polyurethane catalysts, corrosion inhibitors, surfactants, synthetic fibers, pharmaceuticals. It is also used to synthesize triethylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-piperacineetanol es una piepracina sustituida por hidroxialquilo que se utiliza en la preparación de compuestos farmacéuticos. También se utiliza como intermediario en la fabricación de catalizadores de poliuretano, inhibidores de la corrosión, surfactantes, fibras sintéticas y productos farmacéuticos. También se utiliza para sintetizar trietilenediamina.
Solubilidad
miscible con agua. También miscible en etanol, acetona y éter benceno. Inmiscible en hexano.
Notas
higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-76-4
Fórmula molecular C6H14N2O
Peso molecular (g/mol) 130.191
Número MDL MFCD00005970
Clave InChI WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
Nombre IUPAC 2-piperazin-1-iletanol
SMILES C1CN(CCN1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Punto de fusión -39°C
Densidad 1.06
pH 12.3
Punto de ebullición 242°C to 246°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.5065
Cantidad 10 g
Beilstein 104361
Información de solubilidad Miscible with water. Also miscible in ethanol,acetone,ether benzene. Immiscible in hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.