Learn More
Clorhidrato de 1-(2-metoxifenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11474707
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11474707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21205.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-(2-metoxifenil)piperazina se utiliza como material de referencia para laboratorios forenses. Se utiliza en estudios de síntesis química.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar a -20 °C. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5464-78-8
Fórmula molecular C11H17ClN2O
Peso molecular (g/mol) 228.72
Número MDL MFCD00012762
Clave InChI DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, ompp, unii-3xq74ihw73, 1-2-methoxyphenyl piperazine hcl, 1-2-methoxyphenyl-pepipazine hcl, n-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1 2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1-2-methoxylphenyl piperazine hydrochloride, dsstox_cid_30037, dsstox_rid_81139
PubChem CID 9899402
Nombre IUPAC 1-(2-Metoxifenil)piperazina; clorhidrato
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Punto de fusión 213°C to 216°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 4276925
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.72
Porcentaje de pureza 97%