Learn More
1-[2-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
54.70€ - 338.00€
CAS 91271-82-8
Fórmula molecular C12H18N2O
Peso molecular (g/mol) 206.289
Clave InChI NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
PubChem CID 4962390
Nombre IUPAC [2-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10163134
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC48613CB
250 mg Frasco de vidrio ámbar
54.70€
250 miligramos
10399602
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC48613DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
156.00€
1 g
10719605
Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC48613EA
10 g Frasco de vidrio ámbar
338.00€
10 g
91271-82-8
206.289
2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
[2-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanamina
C12H18N2O
NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
4962390
C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
Especificaciones
1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanamine
95%
2-morpholin-4-ylmethylbenzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl-benzylamine, 1-2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholinomethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methylamine, 2-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 2-morpholin-4-ylmethyl benzyl amine
C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CN
206.289
206.29
91271-82-8
C12H18N2O
NMFAEZHWSZZJOA-UHFFFAOYSA-N
[2-(morfolin-4-ilmetil)fenil]metanamina
4962390
95%