Learn More
1,2-Octanodiol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206690
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1117-86-8
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00010738
Clave InChI AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
Nombre IUPAC octano-1,2-diol
SMILES CCCCCCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Octanediol
Nombre de nota 98+ %
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C to 31°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.9140g/mL
Punto de ebullición 267°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Cantidad 50 g
Beilstein 01, III, 2217
Gravedad específica 0.914
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C).
Viscosidad 35.5 mPa.s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Octanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2