Learn More
1-(2-Fenil-1,3-tiazol-4-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10364682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10364682 1 g 1 g
10502473 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 10364682
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB03431DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10045-52-0
Fórmula molecular C11H9NOS
Peso molecular (g/mol) 203.259
Número MDL MFCD00068112
Clave InChI ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
PubChem CID 604819
Nombre IUPAC 1-(2-fenil-1,3-tiazol-4-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.26
Porcentaje de pureza 95%