Learn More
1-(2-Fenil-1,3-tiazol-4-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.26 |
Porcentaje de pureza | 95% |