Learn More
Dicarboxaldehído 1,2-ftálico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 54°C to 57°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 83°C to 84°C (1.0 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 132°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde