Learn More
1,2 Propanodiol, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10022910
1,2 Propanodiol, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022910
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10022910
Marca: Thermo Scientific Acros 220870250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Número MDL MFCD00064272
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Propanediol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 472
Índice Merck 15, 7968
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosidad 45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468421 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2025 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
Número de loteA0460725 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/03/2024 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
Número de loteA0427514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2024 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
Número de loteA0459636 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
Número de loteA0456646 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/09/2023 Catalog Number220870025,220872500,220870250,220870010
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,2 Propanodiol, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >