Learn More
1,2-Propanodiol, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10542941 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10377950 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10771544 25 L Bidón de metal 25 LT
3 options
Código de producto. 10542941
Marca: Thermo Scientific Acros 158720025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Número MDL MFCD00064272
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 1, 2-Propanediol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 472
Índice Merck 15, 7968
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosidad 45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido viscoso
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.