Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 2-Propanediol |
CAS | 57-55-6 |
Punto de fusión | °C to 60°C |
Densidad | 1.036 |
Punto de ebullición | 186°C to 188°C |
Temperatura de inflamación | 107°C (225°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula molecular | C3H8O2 |
Índice de refracción | 1.432 |
Número MDL | MFCD00064272 |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,2-Propanediol, ACS, 99,5%, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido