Learn More
1,2-Propanodiol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15246008
1,2-Propanodiol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15246008
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Código de producto. 15246008
Marca: Thermo Scientific Acros 447410025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.09
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrostMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Propanediol
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 187.0°C
Temperatura de inflamación 99°C
Residuos de ignición 0.005% max
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15,7968
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosidad 45 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Reactivo ACS
Ácido valorable 0.0005 meq/g max
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467774 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number447410025,447411000,447415000
Número de loteA0456215 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number447410025,447411000,447415000
Número de loteA0453078 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/05/2023 Catalog Number447410025,447411000,447415000
Número de loteA0392882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number447410025,447411000,447415000
Número de loteA0402206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number447410025,447411000,447415000
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,2-Propanodiol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >