Learn More
Ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458496
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
500 g
Código de producto. 11458496
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15947.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-95-0 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico se utiliza para la preparación de plástico, fibra sintética, resina de alquilo soluble en agua, plastificador y producto intermediario en medicamentos. También se utiliza como intermediario farmacéutico, agente endurecedor de epoxi, plastificador, adhesivo y material de revestimiento. Además, se combina con para-hidroxipiridina para hacer un gel a base de agua.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-95-0
Fórmula molecular C9H6O6
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL MFCD00002517
Clave InChI QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
Nombre IUPAC ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Punto de fusión 374°C to 376°C
Temperatura de inflamación 328°C (622°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2053080
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.