Learn More
1,3,5-Triaza-7-fosfaadamantano, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452829
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15452829
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66785.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53597-69-6 | C6H12N3P | 157.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53597-69-6
Fórmula molecular C6H12N3P
Peso molecular (g/mol) 157.157
Número MDL MFCD00154905
Clave InChI FXXRPTKTLVHPAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane,min, acmc-20ap5q, 1,5-triaza-9-phospha-adamantane, 1,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13.7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.1 3,7 decane
PubChem CID 143061
SMILES C1N2CN3CN1CP(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Punto de fusión 244°C to 250°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido