Learn More
1,3,5-Trimetoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
1,3,5-Trimethoxybenzene is a key component of the Chinese rose odor. It is used as a cosmetic agents. It was employed as secondary standard in quantitative proton NMR spectroscopy of pharmaceuticals. It cleaves p-methoxybenzyl protecting group on various alcohols and acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-trimetoxibenceno es un componente clave del olor a rosa de China. Se utiliza como agente cosmético. Se ha empleado como estándar secundario en la espectroscopia de RMN de protones cuantitativos de productos farmacéuticos. Fractura el grupo protector p-metoxibencilo en varios alcoholes y ácidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El 1,3,5-trimetoxibenceno es un componente clave del olor a rosa de China. Se utiliza como agente cosmético. Se ha empleado como estándar secundario en la espectroscopia de RMN de protones cuantitativos de productos farmacéuticos. Fractura el grupo protector p-metoxibencilo en varios alcoholes y ácidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
Punto de fusión | 51°C to 53°C |
Punto de ebullición | 255°C |
Temperatura de inflamación | 85°C (185°F) |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 1307993 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.19 |
Porcentaje de pureza | 99% |