Learn More
1,3,5-Tris(4-bromofenil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene |
Punto de fusión | 261°C to 265°C |
Color | Marrón a Amarillo |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.1 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene