Learn More
1,3-Benzotiazol-6-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10696810
1,3-Benzotiazol-6-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696810
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10696810
Marca: Thermo Scientific Acros 431150010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19989-67-4
Fórmula molecular C8H5NOS
Peso molecular (g/mol) 163.2
Clave InChI AVSFPLJXSHRMHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzothiazolecarboxaldehyde, benzo d thiazole-6-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-formylbenzothiazole, benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-benzothiazolecarbaldehyde, 1?3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-benzo d thiazolecarboxaldehyde, 6-benzothiazolecarboxaldehyde 8ci,9ci
PubChem CID 15089709
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-6-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92.0°C to 93.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote344476 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2020 Catalog Number431150050,431150010
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Benzothiazole-6-carbaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,3-Benzotiazol-6-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >