Learn More
1,3-bis[3,5-bis(trifluorometil)fenil]tiourea, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Vector alfa | BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA |
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea |
| Punto de fusión | 150°C to 157°C |
| Color | Marrón a blanco |
| Espectro infrarrojo | Conforme |
| Envase | frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.3 |
| Forma física | Polvo cristalino o cristales |
Seguridad y manipulación
- 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea