Learn More
1,3-bis(hidroximetil)urea, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493067
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11493067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16060.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-95-4 | C3H8N2O3 | 120.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-95-4
Fórmula molecular C3H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 120.11
Número MDL MFCD00014414
Clave InChI QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis hydroxymethyl urea, dimethylolurea, oxymethurea, n,n'-dimethylolurea, methural, carbamol, caurite, metural, urofix, protesine dmu
PubChem CID 8827
Nombre IUPAC 1,3-bis(hidroximetil)urea
SMILES OCNC(=O)NCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Punto de fusión 124°C to 128°C
pH 7 to 8
Olor Odorless
Fórmula lineal (HOCH2NH)2C=O
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico