Learn More
1,3-Ciclohexadieno, 96 %, estable con 0,1 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Description
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-ciclohexadieno se utiliza como donante de hidrógeno en la hidrogenación por transferencia. Se utiliza en la conversión a benceno. Es útil en el estudio de la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con metanol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
El 1,3-ciclohexadieno se utiliza como donante de hidrógeno en la hidrogenación por transferencia. Se utiliza en la conversión a benceno. Es útil en el estudio de la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente miscible con metanol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | 1,3-Cyclohexadiene |
Nombre de nota | stabilized with 0.1% BHT |
Punto de fusión | -89°C |
Densidad | 0.847 |
Punto de ebullición | 79°C to 81°C |
Temperatura de inflamación | −8°C (−144°F) |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.474 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3295 |
Afficher plus |