Learn More
1,3-Diaminopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15770789
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1,3-Diaminopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15770789
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15770789
Marca: Thermo Scientific Acros 112350010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-76-2
Fórmula molecular C3H10N2
Peso molecular (g/mol) 74.13
Número MDL MFCD00008228
Clave InChI XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
PubChem CID 5942
ChEBI CHEBI:16841
Nombre IUPAC propano-1,3-diamina
SMILES NCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diaminopropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.4565 to 1.4585
Cantidad 1 L
Beilstein 04, 261
Fieser 13,160
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with almost all common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog Number112350010,112352500,112350500
Número de loteA0453200 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number112350010,112352500,112350500
Número de loteA0450456 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number112350010,112352500,112350500
Número de loteA0396829 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number112350010,112352500,112350500
Número de loteA0406477 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number112350010,112352500,112350500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Diaminopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Propanediamine,3,3-Iminobispropylamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,3-Diaminopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >