Learn More
1,3-Dibencil-5-cianohexahidropirimidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11308075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11308075 5 g 5 g
11318075 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11308075
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08264.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86236-77-3
Fórmula molecular C19H21N3
Peso molecular (g/mol) 291.398
Número MDL MFCD00051959
Clave InChI PSDQOOQJPHTEIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine, 1,3-dibenzylhexahydropyrimidine-5-carbonitrile, 1,3-bisbenzyl-1,3-diazaperhydroine-5-carbonitrile, maybridge1_003279, 5-pyrimidinecarbonitrile,hexahydro-1,3-bis phenylmethyl
PubChem CID 2806026
Nombre IUPAC 1,3-dibencil-1,3-diazinano-5-carbonitrilo
SMILES C1C(CN(CN1CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dibenzyl-5-cyanohexahydropyrimidine
Punto de fusión 77°C to 82°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 5572924
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.39
Porcentaje de pureza 99%