Learn More
1,3-Dibromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Description
1,3-Dibromobenzene is used in Suzuki coupling reaction for the preparation of [n]metacyclophanes. It is used to prepare 5-(3-bromo-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidine using Pd(0) (PPh3)4 as a reagent. Further, it undergoes solid-supported potassium fluoride-aluminum oxide palladium-catalyzed polyarylation reaction with phenyl boronic acid to get conjugated polyaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,3-Dibromobenceno se utiliza en la reacción de acoplamiento Suzuki para la preparación de [n]metaciclofanos. Se utiliza para preparar 5-(3-bromo-fenil)-2,4-di-terc-butoxi-pirimidina utilizando paladio(0) (PPh3)4 como reactivo. Además, sufre una reacción de poliarilación catalizada por paladio de fluoruro de potasio-óxido de aluminio con ácido fenílico borónico para obtener poliarilos conjugados.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
1,3-Dibromobenceno se utiliza en la reacción de acoplamiento Suzuki para la preparación de [n]metaciclofanos. Se utiliza para preparar 5-(3-bromo-fenil)-2,4-di-terc-butoxi-pirimidina utilizando paladio(0) (PPh3)4 como reactivo. Además, sufre una reacción de poliarilación catalizada por paladio de fluoruro de potasio-óxido de aluminio con ácido fenílico borónico para obtener poliarilos conjugados.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | 1, 3-Dibromobenzene |
Punto de fusión | °C to 7°C |
Densidad | 1.955 |
Punto de ebullición | 219°C to 220°C |
Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Índice de refracción | 1.608 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3082 |
Beilstein | 1904538 |
Show More |