Learn More
1,3-Dibromopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497676
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11497676
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14687.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1,3-dibromopropano, 98 %, C3H6Br2, número CAS-109-64-8, 1,3-dibromo propano, 1,3-dibromo-propano, .alfa.,.gamma.-dibromopropano, alfa,gamma-dibromopropano, ccris 6711, .omega.,.omega.'-dibromopropano, propano, 1,3-dibromo, bromuro trimetileno, dibromuro trimetileno, unii-yqr3048ix9, 5000 g, 635662
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-dibromopropano se usa para preparar compuestos puenteados con C3 a través de reacciones de acoplamiento C-N. Se utiliza en la preparación de 2,3,4,5-tetrahidro-7,7-difenilimidazo- [2,1-b]-tiazina-6(7H)-ona mediante la reacción con sal de potasio de 5,5-difenil-2-tiohidantoína.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-64-8
Fórmula molecular C3H6Br2
Peso molecular (g/mol) 201.89
Número MDL MFCD00000255
Clave InChI VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
Nombre IUPAC 1,3-dibromopropano
SMILES BrCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dibromopropane
Punto de fusión °C to 34°C
Densidad 1.99
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 54°C (130°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Br(CH2)3Br
Índice de refracción 1.523
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 635662
Índice Merck 14,9713
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dibromopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Dibromopropane