Learn More
1,3-Dicloro-2-yodo-5-(trifluorometilo)benceno, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10180792
1,3-Dicloro-2-yodo-5-(trifluorometilo)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180792
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. 10180792
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW01636DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175205-56-8
Fórmula molecular C7H2Cl2F3I
Peso molecular (g/mol) 340.89
Número MDL MFCD00084997
Clave InChI RLCCFAVBZGICHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodobenzotrifluoride, 3,5-dichloro-4-iodobenztrifluoride, buttpark 96\50-28, benzene,1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl, 1,3-bis chloranyl-2-iodanyl-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotolueneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2736838
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-yodo-5-(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(I)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.89
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
1,3-Dicloro-2-yodo-5-(trifluorometilo)benceno, 97 %, Thermo Scientific™ >