Learn More
1,3-Dicloropropeno, cis + trans, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045340
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11358375
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10332.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-75-6
Fórmula molecular C3H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 110.97
Número MDL MFCD00000985
Clave InChI UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
Sinónimo 1,3-dichloropropene, trans-1,3-dichloropropene, telone ii, telone, 1,3-dichloropropylene, nemex, trans-1,3-dichloropropylene, dorlone ii, telone c, di-trapex cp
PubChem CID 24726
ChEBI CHEBI:18624
SMILES ClC\C=C/Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichloropropene
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de fusión ∼-84°C
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Olor Chloroform-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2047
Beilstein 1719556
Índice Merck 14,3075
Nombre IUPAC (1Z)-1,3-dicloroprop-1-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.97
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico