Learn More
1,3-Dimetoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10784451
1,3-Dimetoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784451
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10784451
Marca: Thermo Scientific Acros 155231000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-10-0
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00008384
Clave InChI DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
Nombre IUPAC 1,3-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethoxybenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 87.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(OCH3)2
Índice de refracción 1.5230 to 1.5250
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 813
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466870 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2024 Catalog Number155235000,155231000
Número de loteA0463765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number155235000,155231000,15523-5L
Número de loteA0457633 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/11/2023 Catalog Number15523-6X1L,155235000,155231000,15523-1L,15523-4X5L,15523-5L
Número de loteA0452545 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/04/2023 Catalog Number155235000,155231000
Número de loteA0444769 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2022 Catalog Number15523-6X1L,155235000,155231000,15523-1L,15523-4X5L,15523-5L
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethoxybenzene
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,3-Dimetoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >