Learn More
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10205524
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205524
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Código de producto. 10205524
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM00001EE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3524-32-1
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.148
Número MDL MFCD00051651
Clave InChI ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazoleMostrar másMostrar menos
PubChem CID 520721
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazol-3-amina
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™ >