Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15666680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
15666680 1 L 1 litro
15656680 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15666680
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 674841L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, probado para espacio de cabeza para GC, ≥99,5%
Disolventes de espacio de cabeza para GC Honeywell Chromasolv™:
  • desarrollado especialmente para la identificación y cuantificación de disolventes residuales en productos farmacéuticos mediante métodos de GC de espacio de cabeza descritos en monografías de la farmacopea de Estados Unidos (USP) o la farmacopea europea (Ph. Eur.) y siguiendo las directrices de Conferencia Internacional sobre Armonización sobre requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para el uso humano (ICH).
  • disolventes muy puros con concentraciones extremadamente bajas de disolventes residuales definidos
  • pruebas de producción vanguardistas y pruebas de aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-73-9
Fórmula molecular C5H10N2O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Número MDL MFCD00003188
Clave InChI CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
Nombre IUPAC 1,3-dimetilimidazolidina-2-uno
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Densidad 1.056g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 108808
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC), ≥99.5%
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.