Learn More
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10078001
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10078001
50 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10078001
Marca: Thermo Scientific Acros 171440500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25952-53-8
Fórmula molecular C8H18ClN3
Peso molecular (g/mol) 191.70
Número MDL MFCD00012503
Clave InChI FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
Nombre IUPAC 3-(etiliminometilidenamino)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 116.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3
Cantidad 50 g
Número UN 2811
Fieser 12,199
Índice Merck 15, 3555
Información de solubilidad Solubility in water: >200g/l. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.71
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467992 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
Número de loteA0461788 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2024 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
Número de loteA0460295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2024 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
Número de loteA0459241 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
Número de loteA0447841 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2023 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >