Learn More
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida se utiliza como agente activador de carboxilo. Se utiliza en la síntesis de péptidos, 3′ -amino-3′-deoxiadenosina-5′-di- y trifosfatos y en la preparación de anticuerpos como inmunoconjugados. Desempeña un papel vital en la inmovilización de grandes biomoléculas en asociación con N-hidroxisuccinimida. También se utiliza en la acilación de los fosforanos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano de acetonitrilo, dimetilformamida y tetrahidrofurano. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y humedad.
El clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida se utiliza como agente activador de carboxilo. Se utiliza en la síntesis de péptidos, 3′ -amino-3′-deoxiadenosina-5′-di- y trifosfatos y en la preparación de anticuerpos como inmunoconjugados. Desempeña un papel vital en la inmovilización de grandes biomoléculas en asociación con N-hidroxisuccinimida. También se utiliza en la acilación de los fosforanos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano de acetonitrilo, dimetilformamida y tetrahidrofurano. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride |
Punto de fusión | ∼113°C |
Fórmula lineal | CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 5764110 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.7 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .