Learn More
1,3-ácido dimetilbarbitúrico, 99 % (peso seco), <6 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,3-Dimethylbarbituric acid is used as a catalyst in the Knoevenagel condensation of a series of aromatic aldehydes. It is also used in the synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives and enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethylbarbituric acid |
Punto de fusión | 121°C to 123°C |
Notas del porcentaje del ensayo | (peso en seco) |
Beilstein | 139810 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.14 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | agua <6 % |
Cantidad | 250 g |
Forma física | Polvo cristalino |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251053 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A13692.0B,A13692.30,A13692.18 |
10239674 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A13692.0B,A13692.30,A13692.18 |
10239675 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A13692.0B,A13692.30,A13692.18 |
10233161 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A13692.0B,A13692.30,A13692.18 |
10227652 | Certificado de análisis | 07/08/2020 | A13692.0B,A13692.30,A13692.18 |
Seguridad y manipulación
- 1,3-Dimethylbarbituric acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Dimethylbarbituric acid
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%