Learn More
1,3-Difenilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051070 100 g Frasco de vidrio 100 g
10011040 25 g Frasco de vidrio 25 g
11994841 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10051070
Marca: Thermo Scientific Acros 117171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-04-5
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00004795
Clave InChI YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropan-2-ona
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diphenylacetone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 34.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 330.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2COCH2C6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble ethanol, diethyl ether, petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o masa cristalina