Learn More
1-[3-(Trifluorometoxi)fenil]etanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15495107 5 g 5 g
15405117 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15495107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32390.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 347194-02-9
Fórmula molecular C9H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 206.164
Número MDL MFCD06797343
Clave InChI BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 44891072
Nombre IUPAC 1-[3-(trifluorometoxi)fenil]etanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.16
Porcentaje de pureza 97%