Learn More
1-[4-(4-hidroxifenil)piperazino]etan-1-ona, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10557864
1-[4-(4-hidroxifenil)piperazino]etan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10557864
100 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Código de producto. 10557864
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB02047FA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67914-60-7
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD00044905
Clave InChI AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
Nombre IUPAC 1-[4-(4-hidroxifenil)piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
1-[4-(4-hidroxifenil)piperazino]etan-1-ona, Thermo Scientific™ >